Learn More
3-méthyl-3-oxétanéméthanol, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 240840500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3143-02-0 Poids : 0.05000kg
Quantité | 50g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
3143-02-0 | |
102.13 | |
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N | |
137837 | |
CC1(COC1)CO |
C5H10O2 | |
MFCD00010273 | |
3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol | |
(3-méthyloxétane-3-yl)méthanol |
Spécification
3-Methyl-3-oxetanemethanol | |
97°C | |
Flacon en verre | |
122.0°C (70.0 mmHg) | |
50g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00010273 | |
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N | |
(3-méthyloxétane-3-yl)méthanol | |
137837 | |
Liquide |
1.0340g/mL | |
Authentic | |
1.034 | |
Incolore à jaune | |
3143-02-0 | |
100.0 | |
C5H10O2 | |
3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol | |
CC1(COC1)CO | |
102.13 | |
102.13 | |
98% |
Sécurité et traitement
- 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.