Learn More
3’-méthylacétophénone, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 126171000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 585-74-0 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10017989
  • 181.00€ / 100g
Date d’expédition estimée: 08-10-2021
Identifiants chimiques
585-74-0
134.18
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
11455
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
C9H10O
MFCD00008742
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
1-(3-méthylphényl)éthanone
Spécification
3′-Methylacetophenone
85°C
Flacon en verre
1.01
Incolore à jaune
100g
96.0
96% min. (GC)
CH3C6H4COCH3
07,307
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
1-(3-méthylphényl)éthanone
11455
Liquide
1.0100g/mL
Authentic
1.529
218.0°C to 220.0°C
-9.0°C
585-74-0
100.0
C9H10O
MFCD00008742
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
134.18
134.18
97%
Vidéos
FDS Documents
Certificats