Learn More
Alfa Aesar™ 3-(méthylamino)oxétane, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ H57425.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 952182-03-5 Poids : 0.00025kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 250mg
Code produit. 15433898
  • 302.00€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble (307 g/l) (25°°C)
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Identifiants chimiques
952182-03-5
87.122
JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
46839993
CNC1COC1
C4H9NO
MFCD08544349
n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
N-methyloxetan-3-amine
Spécification
3-(Methylamino)oxetane
250mg
C4H9NO
UN1993
Very Soluble (307g/L) (25°C)
CNC1COC1
87.122
87.12
40°C (104°F)
952182-03-5
MFCD08544349
n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
N-methyloxetan-3-amine
46839993
95%
Vidéos
FDS Documents