Learn More
3-(méthylamino)oxétane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble (307 g/l) (25°°C)
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble (307 g/l) (25°°C)
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(Methylamino)oxetane |
Point d’éclair | 40°C (104°F) |
Quantité | 500 mg |
Numéro UN | UN1993 |
Informations sur la solubilité | Very Soluble (307g/L) (25°C) |
Poids de la formule | 87.12 |
Pourcentage de pureté | 95% |