Learn More
Alfa Aesar™ 3-(méthylamino)oxétane, 95 %
302.00€ - 504.00€
Identifiants chimiques
CAS | 952182-03-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.122 |
Numéro MDL | MFCD08544349 |
Clé InChI | JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl |
CID PubChem | 46839993 |
Nom IUPAC | N-methyloxetan-3-amine |
SMILES | CNC1COC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433898
|
Alfa Aesar™
H57425.MD |
250mg |
302.00€
250mg |
En stock, prêt à être expédié : 1 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15443898
|
Alfa Aesar™
H57425.ME |
500mg |
504.00€
500mg |
Expédition estimée 26-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble (307 g/l) (25°°C)
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
952182-03-5 | |
87.122 | |
JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N | |
46839993 | |
CNC1COC1 |
C4H9NO | |
MFCD08544349 | |
n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl | |
N-methyloxetan-3-amine |
Spécification
3-(Methylamino)oxetane | |
250mg | |
C4H9NO | |
UN1993 | |
Very Soluble (307g/L) (25°C) | |
CNC1COC1 | |
87.122 | |
87.12 |
40°C (104°F) | |
952182-03-5 | |
MFCD08544349 | |
n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl | |
JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N | |
N-methyloxetan-3-amine | |
46839993 | |
95% |