Learn More
3-(Methylamino)pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055107
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
18364-47-1
C6H8N2
108.14
MFCD01418130
DBGFNLVRAFYZBI-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-pyridinamine, 3-methylamino pyridine, methyl-pyridin-3-yl-amine, 3-pyridinamine, n-methyl, 3-methylaminopyridine, unii-33vnv59xc6, methylpyridin-3-ylamine, pubchem14983, acmc-1bqbo, pyridin-3-yl-methylamine
140376
N-méthylpyridine-3-amine
CNC1=CC=CN=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
18364-47-1
C6H8N2
108.14
MFCD01418130
DBGFNLVRAFYZBI-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-pyridinamine, 3-methylamino pyridine, methyl-pyridin-3-yl-amine, 3-pyridinamine, n-methyl, 3-methylaminopyridine, unii-33vnv59xc6, methylpyridin-3-ylamine, pubchem14983, acmc-1bqbo, pyridin-3-yl-methylamine
140376
N-méthylpyridine-3-amine
CNC1=CC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(Methylamino)pyridine
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide