missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Riedel-de Haen™ 3-méthylbutanol, Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 98,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™

Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 98,5 % (GC)

Marque:  Honeywell Riedel-de Haen™ 59090-2.5L

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 123-51-3 Poids : 2.02200kg


Quantité 2.5L
Conditionnement Flacon en verre

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15685880

  • 138.00€ / 2.50L

En stock, prêt à être expédié: 22

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE

  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification

Identifiants chimiques

123-51-3
88.15
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
31260
3-méthylbutan-1-ol
C5H12O
MFCD00002934
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CHEBI:15837
CC(C)CCO

Spécification

3-Methylbutanol
Flacon en verre
131°C to 132°C
2.5L
C5H12O
MFCD00002934
1718835
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
3-méthylbutan-1-ol
31260
88.15g/mol
0.809g/mL at 20°C
1.407
Incolore
123-51-3
(CH3)2CHCH2CH2OH
UN1105
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CC(C)CCO
88.15
CHEBI:15837
≥98.5% (GC)
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • 3-Methylbutanol

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3

Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

FDS Documents