Learn More
Acide 3-méthylpicolinique, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4089680
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4021-07-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00191553
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-méthylpyridine-2-carboxylique
4021-07-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00191553
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-méthylpyridine-2-carboxylique
Nom chimique ou matériau 3-Methylpicolinic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118.5°C to 121.5°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 3-methylpicolinic acid, 3-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 3-methyl-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-a-picolinic acid, 3-methyl-alpha-picolinic acid, 3-methylpyridine-2-carboxylicacid, methylpyridincarbonsaure, pubchem14396, pubchem17659
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C(=O)O
CID PubChem 268757
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylpicolinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.