Learn More
3-méthylpyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167497
20.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1453-58-3
C4H6N2
82.11
MFCD00005240,MFCD08685900
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
15073
5-méthyl-1H-pyrazole
CC1=CC=NN1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1453-58-3
C4H6N2
82.11
MFCD00005240,MFCD08685900
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
15073
5-méthyl-1H-pyrazole
CC1=CC=NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Methylpyrazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.496
Quantité 5 g
Beilstein 23, 50
Gravité spécifique 1.02
Synonyme 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 82.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylpyrazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.