Learn More
Acide 3-nitrobenzoïque, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 128451000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 121-92-6 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Code produit. 10014623
  • 16.37€ / 100g
En stock, prêt à être expédié: 3
Identifiants chimiques
121-92-6
167.12
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
8497
C7H5NO4
MFCD00007251
3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
3-Nitrobenzoic acid
Authentic
Vert à jaune
100g
97.5
98%
O2NC6H4CO2H
09,376
14,6589
Solubility in water: 3g/L (25°C). Other solubilities: 1g/3mL alcohol - 1g/2mL methanol, 1g/4mL ether - 1g/2.5mL acetone, 1g/18mL chloroform, slightly soluble in benzene and carbon disulfide
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
8497
Cristaux ou poudre
190°C
Flacon en plastique
139.0°C to 143.0°C
121-92-6
100.0
C7H5NO4
MFCD00007251
13,231
3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
167.12
167.12
98%
Vidéos
FDS Documents
Certificats