Learn More
Bromure de 3-nitrobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036093
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3958-57-4
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007271
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
77568
1-(bromométhyl)-3-nitrobenzène
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
3958-57-4
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007271
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
77568
1-(bromométhyl)-3-nitrobenzène
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzyl bromide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 153°C to 154°C (7.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2Br
Quantité 25 g
Beilstein 05, 334
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.