Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzyle, 99 %, Acros Organics
Catalog Number p-172939
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
619-23-8
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007272
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
12078
1-(chlorométhyl)-3-nitrobenzène
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
619-23-8
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007272
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
12078
1-(chlorométhyl)-3-nitrobenzène
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41°C to 46°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 85°C to 87°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CH2Cl
Quantité 25 g
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin