Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Catalog Number 15661190
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
96-22-0
C5H10O
86.13
MFCD00009320
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
7288
CHEBI:67886
pentan-3-one
CCC(=O)CC
96-22-0
C5H10O
86.13
MFCD00009320
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
7288
CHEBI:67886
pentan-3-one
CCC(=O)CC
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Pentanone
Point de fusion -39°C
Couleur Colorless
Densité 0.813g/mL at 25°C
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 7°C (44.6°F)
Conditionnement Stainless Steel Can
Formule linéaire CH3CH2COCH2CH3
Indice de réfraction n20/D 1.392(lit.)
Quantité 20 L
Numéro UN UN1156
Beilstein 635749
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 86.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)
Qualité ReagentPlus™