Learn More
3-pentyn-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179674
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
10229-10-4
C5H8O
84.12
MFCD00002956
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
66295
pent-3-yn-1-ol
CC#CCCO
10229-10-4
C5H8O
84.12
MFCD00002956
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
66295
pent-3-yn-1-ol
CC#CCCO
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Pentyn-1-ol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 154.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 54°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C≡CCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4550 to 1.4570
Quantité 1 g
Beilstein 01,IV,2227
Gravité spécifique 0.91
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Pentyn-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.