Learn More
3-phénoxy-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032280
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
6180-61-6
C9H12O2
152.19
MFCD00039549
AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
80319
3-phénoxypropan-1-ol
OCCCOC1=CC=CC=C1
6180-61-6
C9H12O2
152.19
MFCD00039549
AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
80319
3-phénoxypropan-1-ol
OCCCOC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxy-1-propanol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 83°C to 85°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5O(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.5280 to 1.53
Quantité 5 g
Beilstein 06, 147
Gravité spécifique 1.04
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Phenoxy-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.