Learn More
Acide 3-phénoxybenzènebronique, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
The extensive use of products containing PBDEs has resulted in the release of 3-Phenoxybenzeneboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’utilisation intensive de produits contenant des PBDE a entraîné la libération d’acide 3-phénoxybenzène boronique.
Solubilité
Légèrement soluble.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
L’utilisation intensive de produits contenant des PBDE a entraîné la libération d’acide 3-phénoxybenzène boronique.
Solubilité
Légèrement soluble.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Phenoxybenzeneboronic acid |
Point de fusion | 138°C to 143°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble. |
Poids de la formule | 214.03 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |