Learn More
Chlorhydrate de 3-phénoxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522494
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
376637-85-3
C13H14ClNO
235.711
MFCD07781045
WMFHUUKYIUOHRA-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxybenzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 3-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hcl, 3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxybenzyl amine hydrochloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
17749849
(3-phénoxyphényl)méthanamine ; chlorhydrate
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CN.Cl
376637-85-3
C13H14ClNO
235.711
MFCD07781045
WMFHUUKYIUOHRA-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxybenzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 3-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hcl, 3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxybenzyl amine hydrochloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
17749849
(3-phénoxyphényl)méthanamine ; chlorhydrate
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CN.Cl
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.71
Pourcentage de pureté 97%