Learn More
Oxyme de 3-phénylacrylaldéhyde, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge BTB09548EA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 13372-81-1 Poids : 0.06000kg
Quantité 10g
Code produit. 10007102
  • 37.97€ / 10g
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
13372-81-1
147.18
RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
9561350
O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
C9H9NO
MFCD00019969
cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
(Ne)-N-[(E)-3-phénylprop-2-énylidène]hydroxylamine
Spécification
3-Phenylacrylaldehyde oxime
13372-81-1
C9H9NO
cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
147.18
147.18
10g
97%
MFCD00019969
RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
(Ne)-N-[(E)-3-phénylprop-2-énylidène]hydroxylamine
9561350
Vidéos
FDS Documents
Certificats