Learn More
3-phényltoluène, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 309840010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 643-93-6 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10003620
  • 40.08€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
643-93-6
168.24
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
12564
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
C13H12
MFCD00008533
3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
1-méthyl-3-phénylbenzène
Spécification
3-Phenyltoluene
>110°C
Flacon en verre
1.01
Jaune
1g
94.0
94% min. (GC)
C6H5C6H4CH3
3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
168.24
168.24
95%
1.0100g/mL
Authentic
1.6010 to 1.605
272°C
4°C to 5°C
643-93-6
100.0
C13H12
MFCD00008533
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
1-méthyl-3-phénylbenzène
12564
Liquide
Vidéos
FDS Documents