Learn More
3-Pipéridineméthanol, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 168040250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 4606-65-9 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 3263 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité | 25g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
4606-65-9 | |
115.17 | |
3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol | |
pipéridine-3-ylméthanol |
C6H13NO | |
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N | |
107308 | |
C1CC(CNC1)CO |
Spécification
3-Piperidinemethanol | |
>112°C | |
Flacon en verre | |
236.0°C | |
58.0°C to 62.0°C | |
4606-65-9 | |
100.0 | |
C6H13NO | |
3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol | |
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N | |
pipéridine-3-ylméthanol | |
107308 | |
Liquide |
1.0200g/mL | |
Authentic | |
1.02 | |
Sans désignation | |
25g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
21,II,8 | |
Solubility in water: soluble | |
C1CC(CNC1)CO | |
115.17 | |
115.17 | |
98% |
Sécurité et traitement
- 3-Piperidinemethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.