Learn More
3-(Pipéridinométhyl)benzaldéhyde, ≥97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC45204DA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 471930-01-5 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. 1g
Code produit. 10027852
  • 78.76€ / 1g
Expédition estimée
08-02-2021
Identifiants chimiques
471930-01-5
203.285
UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
7164643
C1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
C13H17NO
MFCD07782418
3-piperidinomethyl benzaldehyde, 3-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-piperidylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinyl methylbenzaldehyde, 1-3-carboxaldehydebenzyl piperidine
3-(pipéridine-1-ylméthyl)benzaldéhyde
Spécification
3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD07782418
UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
3-(pipéridine-1-ylméthyl)benzaldéhyde
7164643
97%
Flacon en verre ambré
471930-01-5
100.0
C13H17NO
3-piperidinomethyl benzaldehyde, 3-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-piperidylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinyl methylbenzaldehyde, 1-3-carboxaldehydebenzyl piperidine
C1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
203.285
203.28
Vidéos
FDS Documents