Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pince pour bain-marie à 3 broches
Provide support for your specific laboratory equipment with this Large, Three-Prong, Water Bath Clamp.
Marque:  Cole-Parmer™ Essentials 08043-10
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11769889
  • 41.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2024
Description
Pince bord de cuve
• Noix bord de cuve jusqu'à 10mm
• Zinc nickelé mors gainé vinyl (PVC)
• Pince 3 doigts
Spécification
Spécification
1 de chaque
Zinc nickelé
1.8 in.
4.6 in.
Large
1.81 in.
3-Prong
Pince pour bain-marie
Bain-marie
46 mm
117,07 mm
45,72 mm
C-shaped