Learn More
3-Pyrimidine-2-ylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10012074
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
69491-56-1
C10H9N3
171.203
MFCD09702385
GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
12456169
3-pyrimidine-2-ylaniline
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
69491-56-1
C10H9N3
171.203
MFCD09702385
GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
12456169
3-pyrimidine-2-ylaniline
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
Nom chimique ou matériau 3-Pyrimidin-2-ylaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%