Learn More
3-pyrimidine-5-ylaniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10011844
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
69491-59-4
C10H9N3
171.203
MFCD06802522
DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
7162049
3-pyrimidine-5-ylaniline
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
69491-59-4
C10H9N3
171.203
MFCD06802522
DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
7162049
3-pyrimidine-5-ylaniline
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
Nom chimique ou matériau 3-Pyrimidin-5-ylaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%