Learn More
3-pyrimidine-5-ylaniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Pyrimidin-5-ylaniline |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl |
Poids de la formule | 171.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |