Learn More
3-(Pyrrolidine-1-ylméthyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485359
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
884507-42-0
C12H15NO
189.26
MFCD07782420
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
18525870
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzaldéhyde
O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
884507-42-0
C12H15NO
189.26
MFCD07782420
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
18525870
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzaldéhyde
O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Nom chimique ou matériau 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.26
Pourcentage de pureté 97%