Learn More
(3-pyrrolidine-1-ylphényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484488
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
859850-72-9
C11H15NO
177.247
MFCD07772826
MYIYSGIMXUQECR-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolidinyl benzyl alcohol, 3-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinyl
7162062
(3-pyrrolidine-1-ylphényl)méthanol
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CO
859850-72-9
C11H15NO
177.247
MFCD07772826
MYIYSGIMXUQECR-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolidinyl benzyl alcohol, 3-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinyl
7162062
(3-pyrrolidine-1-ylphényl)méthanol
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Nom chimique ou matériau (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%