Learn More
3-Chlorhydrate de quinuclidinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450923 25 g 25g
11440923 5 g 5g
11460923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450923 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13320.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-65-3
Formule moléculaire C7H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 161.629
Numéro MDL MFCD00137391
Clé InChI RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
CID PubChem 102019
Nom IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-one ; Chlorhydrate
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Quinuclidinone hydrochloride
Point de fusion ∼300°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3695039
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 161.63
Pourcentage de pureté ≥98%