Learn More
Ismatec Tubulure à 3 arrêts, Fluran F-5500-A
Élastomère spécialement formulé pour être utilisé avec des solutions acides et basiques fortes.
Marque:  Ismatec SC0263
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10012862
Quantité Prix
1 238.00€ / 12 pièces
6 219.75€ / 12 pièces
Expédition estimée
02-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour une utilisation avec des pompes intégrant des cassettes dans la tête de pompe.
  • Arrêts avec code couleur.
  • Élastomère spécialement formulé pour être utilisé avec des solutions acides et basiques fortes.
  • Très faible perméabilité aux gaz.
  • Matériau de choix des applications où les liquides peuvent être transférés sans être contaminés par des gaz atmosphériques.
  • Avec sa faible perméabilité et sa résistance relative aux gaz, c’est un matériau de choix pour les applications à base de vide.
Spécification
Spécification
Noir
Yellow-Blue
Fluran F-5500-A
For use with strong acidic and basic solutions, pumps with cassettes in pumphead design.
12/Pk
1.52 mm
204°C
1.52 mm
400 mm
&minus31°C
Acids: Excellent, Alkaline solutions: Excellent, Solvents: Limited, Pressure: Not rec., Vacuum: Good, Viscous media: Good, Sterile media: Fair