Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts, Tygon LMT-55
Conçue pour un fonctionnement optimal dans votre pompe Ismatec.
Marque:  Masterflex™ SC0051T
Informations supplémentaires : Poids : 0.04536kg
Code produit. 15866304
Quantité Prix
1 65.30€ / 12 pièces
10 60.29€ / 12 pièces
Date d’expédition estimée: 21-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour une utilisation avec des pompes intégrant des cassettes dans la tête de pompe.
  • Arrêts avec code couleur.
  • Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
  • Transparent.
  • Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
  • Paroi intérieure lisse et polie.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Résistance à l’usure et non-oxydante.
Spécification
Spécification
Orange-Green
Tygon LMT-55
General laboratory applications, pumps with cassettes in pumphead design
12/Pk
I.D. 0.38 mm
74°C
I.D. 0.38 mm
400 mm
−50°C
Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited