Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts, Tygon LMT-55
Conçue pour un fonctionnement optimal dans votre pompe Ismatec.
161.00€
Spécification
Matériau | Tygon LMT-55 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications générales de laboratoire, pompes avec cassettes à intégrer dans la tête de pompe |
Quantité d’emballage | 12/boîte |
Propriétés de résistance | Acides : bonne, Solutions alcalines : bonne, Solvants : Non enreg., Pression : correcte, À vide : bonne, Milieu visqueux : Excellent, Milieu stérile : Limité |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925811
|
Masterflex™
97619-39 |
Diam. interne1,75 mm |
161.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15935811
|
Masterflex™
97619-40 |
Diam. interne1,85 mm |
161.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15945811
|
Masterflex™
97619-42 |
Diam. interne2,06 mm |
161.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec des pompes intégrant des cassettes dans la tête de pompe.
- Arrêts avec code couleur.
- Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
- Transparent.
- Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
Spécification
Tygon LMT-55 | |
12/boîte | |
Transparent |
Applications générales de laboratoire, pompes avec cassettes à intégrer dans la tête de pompe | |
Acides : bonne, Solutions alcalines : bonne, Solvants : Non enreg., Pression : correcte, À vide : bonne, Milieu visqueux : Excellent, Milieu stérile : Limité |