Learn More
Acide 3-(tert-butyldiméthylsilyloxy)phénylboronique, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011354
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
261621-12-9
C12H21BO3Si
252.19
MFCD03701505
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
3463029
Acide [3-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxyphényl]boronique
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
261621-12-9
C12H21BO3Si
252.19
MFCD03701505
RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
3463029
Acide [3-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxyphényl]boronique
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86°C to 91°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)CSi(CH3)2OC6H4B(OH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 252.19
Pourcentage de pureté 96+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.