Learn More
(3-Thien-3-ylphényl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (3-Thien-3-ylphenyl)methanol |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 190.27 |
Pourcentage de pureté | 95% |