Learn More
3-Thiophénéméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
3-Thiophenemethylamineis an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-thiopheneméthylamine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri de l’air.
Le 3-thiopheneméthylamine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri de l’air.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Thiophenemethylamine |
Densité | 1.13 |
Point d’ébullition | 102°C (15 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.566 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Sensibilité | Air sensitive |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 113.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |