Learn More
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047803
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
179113-90-7
C7H6BF3O3
205.93
MFCD01320697
UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
2734385
Acide [3-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
179113-90-7
C7H6BF3O3
205.93
MFCD01320697
UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
2734385
Acide [3-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼80°C
Quantité 1 g
Beilstein 7531456
Poids de la formule 205.93
Pourcentage de pureté 98%