Learn More
Acide 3(trifluorométhoxy)benzoïque, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 10553031
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Note relative au nom 99+%
CAS 1014-81-9
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91.0°C to 93.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5F3O3
Formule linéaire CF3OC6H4CO2H
Numéro MDL MFCD00041501
Quantité 1 g
Synonyme 3-trifluoromethoxy benzoic acid, m-trifluoromethoxybenzoic acid, m-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy benzoicacid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-trifluoromethoxy-benzoic acid, pubchem4590, acmc-1btyb
Clé InChI OKPFIWIMBJNFSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Nom IUPAC Acide3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
CID PubChem 66096
Poids de la formule 206.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.