Learn More
3-(trifluorométhyl)bromure de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027969
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
159689-88-0
C8H6BrF3O
255.03
MFCD00061271
QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
737176
1-(bromométhyl)-3-(trifluorométhoxy)benzène
FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
159689-88-0
C8H6BrF3O
255.03
MFCD00061271
QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
737176
1-(bromométhyl)-3-(trifluorométhoxy)benzène
FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Densité 1.572
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 8052203
Poids de la formule 255.04
Pourcentage de pureté 98%