Learn More
3-(trifluorométhoxy)salicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028741
65.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
497959-31-6
C8H5F3O3
206.12
MFCD03788527
QKIITUNJEPEAIC-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-trifluoromethoxy salicylaldehyde, acmc-1ao67
2779270
2-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
C1=CC(=C(C(=C1)OC(F)(F)F)O)C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
497959-31-6
C8H5F3O3
206.12
MFCD03788527
QKIITUNJEPEAIC-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-trifluoromethoxy salicylaldehyde, acmc-1ao67
2779270
2-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
C1=CC(=C(C(=C1)OC(F)(F)F)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 206.12
Pourcentage de pureté 99%