Learn More
3’-(Trifluorométhyl)biphényl-4-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15486187
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100036-64-4
Formule moléculaire C14H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 250.22
Numéro MDL MFCD03424645
Clé InChI WRWNNARTYPYHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-trifluoromethyl phenyl benzaldehyde, 3'-trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde,3'-trifluoromethyl, pubchem10313, acmc-1br3b, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carboxaldehyde
CID PubChem 1393343
Nom IUPAC 4-[3-(trifluorométhyl)phényl]benzaldéhyde
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 250.22
Pourcentage de pureté 96%