Learn More
Méthacrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737657
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2530-85-0
C10H20O5Si
248.35
MFCD00008593
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
17318
3-triméthoxysilylpropyl 2-méthylprop-2-énoate
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2530-85-0
C10H20O5Si
248.35
MFCD00008593
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
17318
3-triméthoxysilylpropyl 2-méthylprop-2-énoate
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 190.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viscosité 2.5 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 248.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide