Learn More
Fisherbrand™ Lames coniques plates en acier inox
Bénéficiez d’une précision optimale à chaque utilisation des lames coniques plates en acier inox. Fabriquées en nickel et en acier inox, les lames coniques plates en acier inox Fisherbrand™ sont essentielles pour tous les travaux en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.15300kg
Code produit. 11786597
  • 25.80€ / 5 pièces
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
  • Spatules en nickel et acier inox
  • Corps Chattaway de 3,6 mm
  • Corps micro de 1,6 mm en nickel et en acier inox
  • Lame de laboratoire conique plate
  • En acier inox 304
  • finition non magnétique, brillante 18/8
  • Idéale pour les applications de laboratoire
  • Longueur = 90 mm
  • Largeur d’extrémité étroite = 15 mm
  • Largeur d’extrémité opposée = 25 mm
Spécification
Spécification
5 Paquets
Autoclavable
Luminosité
-196°C à +550°C
150 mm
Stérile
Spatule à lame plate
Idéal pour les applications stériles