Learn More
Fisherbrand™ Lames coniques plates en acier inox
Bénéficiez d’une précision optimale à chaque utilisation des lames coniques plates en acier inox. Fabriquées en nickel et en acier inox, les lames coniques plates en acier inox Fisherbrand™ sont essentielles pour tous les travaux en laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Spatules Chattaway en nickel et acier inox, corps de 3,6 mm
- Corps micro de 1,6 mm en nickel et en acier inox
- Lame de laboratoire conique plate
- En acier inox 304
- finition non magnétique, brillante 18/8
- Idéale pour les applications de laboratoire
- Longueur = 90 mm.
- Largeur d’extrémité étroite = 15 mm.
- Largeur d’extrémité opposée = 25 mm.
Spécification
5 Paquets | |
Autoclavable | |
Luminosité | |
-196°C à +550°C | |
90 mm |
Stérile | |
Spatule à lame plate | |
Idéal pour les applications stériles | |
Acier inoxydable |