Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway légères avec revêtement en PTFE en acier inox
Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules Chattaway légères avec revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ sont très utilisées, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.
6.25€ - 13.15€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Revêtement | PTFE Xylan™ |
Type de produit | Spatule |
À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
Largeur (métrique) de lame | 8 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11553502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11543502
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l’eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables
- Une extrémité plate, l’autre extrémité à un angle de 45°
- Longueur = 150 mm
- Largeur de lame = 8 mm
- Diamètre du corps central de 2,95 mm – “léger”
Spécification
1 de chaque | |
Spatule | |
8 mm | |
Acier inoxydable |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
-195°C à +260°C |