Learn More
EEF1A2 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497959 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497959 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497959 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337995DL594
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
EEF1A2 Polyclonal antibody specifically detects EEF1A2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EEF1A2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène eEF1A-2, EEF1ALFLJ41696, EF1A, EF-1-alpha-2, elongation factor 1-alpha 2, elongation factor-1 alpha, Eukaryotic elongation factor 1 A-2, eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2, HS1, statin, statin S1, statin-like, Statin-S1, STN, STNL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 184-463 of human EEF1A2 (NP_001949.1).,, Sequence:, NPATVPFVPISGWHGDNMLEPSPNMPWFKGWKVERKEGNASGVSLLEALDTILPPTRPTDKPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGILRPGMVVTFAPVNITTEVKSVEMHHEALSEALPGDNVGFNVKNVSVKDIRRGNVCGDSKSDPPQEAAQFTSQVIILNHPGQISAGYSPVIDCHTAHIACKFAELKEKIDRRSGKKLEDNPKSLKSGDAAIVEMVPGKPMCVESFSQYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKNVEKKSGGAGKVTKSAQKAQKAGK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Signaling, Oncogenes, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1917
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.