Learn More
Ataxin-10 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497978 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30497978 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497978 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338105AF532
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Ataxin-10 Polyclonal antibody specifically detects Ataxin-10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Ataxin-10
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ataxin 10, ataxin-10, Brain protein E46 homolog, E46L, FLJ37990, HUMEEP, SCA10spinocerebellar ataxia 10, Spinocerebellar ataxia type 10 protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 346-475 of human Ataxin-10 (NP_037368.1).,, Sequence:, ETTNIFSNCGCVRAEGDISNVANGFKSHLIRLIGNLCYKNKDNQDKVNELDGIPLILDNCNISDSNPFLTQWVIYAIRNLTEDNSQNQDLIAKMEEQGLADASLLKKVGFEVEKKGEKLILKSTRDTPKP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25814
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG