Learn More
APEH Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498033 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498033 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498033 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335346UV
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
APEH Polyclonal antibody specifically detects APEH in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène APEH
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AARE, ACPH, acylamino-acid-releasing enzyme, acylaminoacyl-peptidase, Acyl-peptide hydrolase, APH, D3F15S2, D3S48EEC 3.4.19.1, DNF15S2, MGC2178, N-acylaminoacyl-peptide hydrolase, OPH, Oxidized protein hydrolase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human APEH (NP_001631.3).,, Sequence:, MERQVLLSEPEEAAALYRGLSRQPALSAACLGPEVTTQYGGQYRTVHTEWTQRDLERMENIRFCRQYLVFHDGDSVVFAGPAGNSVETRGELLSRESPSGTMKAVLRKAGGTGPGEEKQFLEVWEKNRKLKSFNLSALEKHGPVYEDDCFGCLSWSHSETHLLYVAEKKRPKAESFFQTKALDVSASDDEIARLKKPDQAIKGDQFVFYEDWGENMVSKSIPVLCVLDVESGNISVLEGVPENVSPGQAFWAPGDAGVVF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 327
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.