Learn More
VARS Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498070 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498070 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498070 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338079APC
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
VARS Polyclonal antibody specifically detects VARS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène VARS
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène EC 6.1.1, EC 6.1.1.9, G7AVARS1, Protein G7a, valine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Valine--tRNA ligase, ValRS, valyl-tRNA synthetase, valyl-tRNA synthetase 2, VARS2valRS
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human VARS (NP_006286.1).,, Sequence:, MSTLYVSPHPDAFPSLRALIAARYGEAGEGPGWGGAHPRICLQPPPTSRTPFPPPRLPALEQGPGGLWVWGATAVAQLLWPAGLGGPGGSRAAVLVQQWVSYADTELIPAACGATLPALGLRSSAQDPQAVLGALGRALSPLEEWLRLHTYLAGEAPTLADLAAVTALLLPFRYVLDPPARRIWNNVTRWFVTCVRQPEFRAVLGEVVLYSGARPLSHQPGPEAPALPKTAAQLKKEAKKREKLEKFQQKQKIQQQQPPPGEKKPKPEKREKRDPGVITY
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7407
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG