Learn More
NUP98 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498082 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498082 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498082 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335075PE
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
NUP98 Polyclonal antibody specifically detects NUP98 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NUP98
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène ADAR2, ADIR2, GLFG-repeat containing nucleoporin, nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, nucleoporin 98kD, nucleoporin 98kDa, NUP196, NUP96, Nup98-Nup96
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 621-920 of human NUP98 (NP_624357.1).,, Sequence:, SKPVDENHQQDGDEDSLVSHFYTNPIAKPIPQTPESAGNKHSNSNSVDDTIVALNMRAALRNGLEGSSEETSFHDESLQDDREEIENNSYHMHPAGIILTKVGYYTIPSMDDLAKITNEKGECIVSDFTIGRKGYGSIYFEGDVNLTNLNLDDIVHIRRKEVVVYLDDNQKPPVGEGLNRKAEVTLDGVWPTDKTSRCLIKSPDRLADINYEGRLEAVSRKQGAQFKEYRPETGSWVFKVSHFSKYGLQDSDEEEEEHPSKTSTKKLKTAPLPPASQTTPLQMALNGKPAPPPQVEKKGQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Mitotic Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4928
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG