missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LARP1 Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498138 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498138 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498138 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338102F
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

LARP1 Polyclonal antibody specifically detects LARP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LARP1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène KIAA0731LARPMGC19556, La ribonucleoprotein domain family member 1, La ribonucleoprotein domain family, member 1, la-related protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 106-205 of human LARP1 (Q6PKG0).,, Sequence:, AGAAGAGRRDFVEAPPPKVNPWTKNALPPVLTTVNGQSPPEHSAPAKVVRAAVPKQRKGSKVGDFGDAINWPTPGEIAHKSVQPQSHKPQPTRKLPPKKD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23367
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.