missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HspA1L Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
HspA1L Polyclonal antibody specifically detects HspA1L in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | HspA1L |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 500 SE |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | heat shock 10kDa protein 1-like, Heat shock 70 kDa protein 1-Hom, Heat shock 70 kDa protein 1L, heat shock 70 kDa protein 1-like, heat shock 70kD protein-like 1, heat shock 70kDa protein 1-like, HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 342-641 of human HspA1L (NP_005518.3).,, Sequence:, STRIPKVQRLLQDYFNGRDLNKSINPDEAVAYGAAVQAAILMGDKSEKVQDLLLLDVAPLSLGLETAGGVMTALIKRNSTIPTKQTQIFTTYSDNQPGVLIQVYEGERAMTKDNNLLGRFDLTGIPPAPRGVPQIEVTFDIDANGILNVTATDKSTGKVNKITITNDKGRLSKEEIERMVLDAEKYKAEDEVQREKIAAKNALESYAFNMKSVVSDEGLKGKISESDKNKILDKCNELLSWLEVNQLAEKDEFDHKRKELEQMCNPIITKLYQGGCTGPACGTGYVPGRPATGPTIEEVD |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?